Tlačiť
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 56.56 EUR
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetophenone 97%
3',4'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
Teplota varu: 94…95 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 19…20 °C
Hustota: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009891
Číslo CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7