Tlačiť
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
PC2577-5G PC2577-100G PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA 24.91 EUR
APOSPC2577-5G APOSPC2577-100G APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
2',6'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
Mw: 156.13
Teplota varu: 76…79 °C/15mmHg
Hustota: 1.195 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000328
Číslo CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9