Tlačiť
Difluoroacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2570-100G PC2570-25G PC2570-500G
APOSPC2570-100GEA 66.59 EUR
APOSPC2570-100G APOSPC2570-25G APOSPC2570-500G
Difluoroacetic acid 98%
Difluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂F₂O₂
Mw: 96.03
Teplota varu: 134 °C
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004220
Číslo CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
OSN: 3265
ADR: 8 II