Tlačiť
2',4'-Difluoroacetanilide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 110.31 EUR
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoroacetanilide 99%
2',4'-Difluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Mw: 171.15
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00032502
Číslo CAS: 399-36-0