Tlačiť
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G PC2566-5G PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA 557.16 EUR
APOSPC2566-25G APOSPC2566-5G APOSPC2566-100G
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Diethyl hexafluoroglutarate
Vzorec: C₉H₁₀F₆O₄
Teplota varu: 224 °C
Hustota: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015156
Číslo CAS: 424-40-8
EINECS: 207-035-2
OSN: 1760
ADR: 8,II