Tlačiť
Diethyl fluoromalonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 75.01 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethyl fluoromalonate 97%
Diethyl fluoromalonate
Vzorec: C₇H₁₁FO₄
Teplota varu: 121…122 °C/30mmHg
Hustota: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009139
Číslo CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
OSN: 1760
ADR: 8,III