Tlačiť
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DAST
PC2563-100G PC2563-25G PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA 241.48 EUR
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G APOSPC2563-5G
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Pozor: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Vzorec: C₄H₁₀F₃NS
Teplota varu: 30…32 °C/3mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000363
Číslo CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
OSN: 2920
ADR: 8+3,I