Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC2562-1G PC2562-5G PC2562-10G
APOSPC2562-1GEA 117.76 EUR
APOSPC2562-1G APOSPC2562-5G APOSPC2562-10G
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)terephthalonitrile
Vzorec: C₉H₃F₃N₂O
Mw: 212.131 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203479
Číslo CAS: 175278-16-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III