Tlačiť
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 66.59 EUR
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276578
Číslo CAS: 18706-33-7