Tlačiť
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 176.49 EUR
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota tavenia: 36…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07783710
Číslo CAS: 433939-27-6