Tlačiť
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2554H-5G PC2554H-10G PC2554H-1G
APOSPC2554H-5GEA 99.48 EUR
APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Teplota tavenia: 57…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00085001
Číslo CAS: 86398-94-9