Tlačiť
2,4-Dichlorophenyl trifluoromethyl ether 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2551-10G PC2551-5G
APOSPC2551-10GEA 208.58 EUR
APOSPC2551-10G APOSPC2551-5G
2,4-Dichlorophenyl trifluoromethyl ether 98%
2,4-Dichlorophenyltrifluoromethyl ether
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
Teplota varu: 170…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041538
Číslo CAS: 451-85-4