Tlačiť
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2546-100G PC2546-25G PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA 191.34 EUR
APOSPC2546-100G APOSPC2546-25G APOSPC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota varu: 74 °C/38mmHg
Teplota tavenia: 19 °C
Hustota: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095332
Číslo CAS: 31301-51-6
OSN: 1993
ADR: 3,III