Tlačiť
4,4'-Difluorobenzil 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane-1,2-dione, Bis(4-fluorophenyl)ethanedione
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 208.58 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobenzil 98%
4,4'-Difluorobenzil
Vzorec: C₁₄H₈F₂O₂
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134541
Číslo CAS: 579-39-5