Tlačiť
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 63.29 EUR
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Mw: 300.9000 g/mol
Teplota varu: 247 °C
Hustota: 2.281 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368751
Číslo CAS: 116272-41-4