Tlačiť
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2522-25G PC2522-1G PC2522-5G
APOSPC2522-25GEA 827.52 EUR
APOSPC2522-25G APOSPC2522-1G APOSPC2522-5G
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Fuchs Reagent
Vzorec: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
Teplota tavenia: 173…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051879
Číslo CAS: 52186-89-7