Tlačiť
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
PC2517-1G PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA 400.16 EUR
APOSPC2517-1G APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Mw: 441.41 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00797583
Číslo CAS: 205526-30-3