Tlačiť
5-Fluoronicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 83.03 EUR
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Teplota tavenia: 193…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318537
Číslo CAS: 402-66-4