Tlačiť
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 28.28 EUR
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Teplota tavenia: 31…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179265
Číslo CAS: 116332-54-8