Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 102.94 EUR
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Mw: 250.02
Teplota varu: 107…115 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 50…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412187
Číslo CAS: 1483-55-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III