Tlačiť
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 49.74 EUR
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃I
Teplota varu: 119…120 °C/20mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084997
Číslo CAS: 175205-56-8