Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 198.68 EUR
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
Mw: 271.300 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777125
Číslo CAS: 85366-65-0