Tlačiť
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoro(1,2-dichlorocyclopent-1-ene)
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 488.17 EUR
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
Vzorec: C₅Cl₂F₆
Teplota varu: 90 °C
Teplota tavenia: –105,8 °C
Hustota: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019302
Číslo CAS: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III