Tlačiť
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2460-5G PC2460-25G
APOSPC2460-5GEA 130.77 EUR
APOSPC2460-5G APOSPC2460-25G
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Vzorec: C₄Cl₂F₆
Teplota varu: 59,9 °C
Teplota tavenia: –24,8 °C
Hustota: 1,6447 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019259
Číslo CAS: 356-18-3