Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 656.64 EUR
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972695
Číslo CAS: 887268-26-0