Tlačiť
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 88.25 EUR
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Vzorec: C₄HBrF₆
Teplota varu: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095421
Číslo CAS: 400-41-9
OSN: 2810
ADR: 6.1,II