Tlačiť
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2446-100G PC2446-25G PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA 96.27 EUR
APOSPC2446-100G APOSPC2446-25G APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrF
Teplota varu: 185…186 °C/760mmHg
Hustota: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972694
Číslo CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0