Tlačiť
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 175.05 EUR
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.04 g/mol
Teplota tavenia: 65…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038373
Číslo CAS: 194019-11-9