Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid
PC2440-100G PC2440-25G PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA 378.93 EUR
APOSPC2440-100G APOSPC2440-25G APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.0300 g/mol
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04107675
Číslo CAS: 61150-59-2