Tlačiť
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 336.94 EUR
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin 98%
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Teplota varu: 145…147 °C
Hustota: 1,411 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042224
Číslo CAS: 81565-18-6
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III