Tlačiť
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 249.5 EUR
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Hustota: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00456803
Číslo CAS: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III