Tlačiť
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 331.73 EUR
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO
Teplota varu: 142 °C/100mmHg
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010675
Číslo CAS: 392-71-2
EINECS: 609-626-4
OSN: 3261
ADR: 8,III