Tlačiť
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2431-1G PC2431-5G PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA 26.55 EUR
APOSPC2431-1G APOSPC2431-5G APOSPC2431-25G
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Teplota varu: 56 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115003
Číslo CAS: 2105-59-1