Tlačiť
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 297.23 EUR
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrF
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038228
Číslo CAS: 10540-35-9