Tlačiť
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
PC2406-1G PC2406-25G PC2406-5G
APOSPC2406-1GEA 24.91 EUR
APOSPC2406-1G APOSPC2406-25G APOSPC2406-5G
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Mw: 205.03
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116320
Číslo CAS: 216755-56-5