Tlačiť
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dichloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 381.73 EUR
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₄
Mw: 232.99
Teplota varu: 166…168 °C
Hustota: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068183
Číslo CAS: 77227-81-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III