Tlačiť
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 EUR
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075281
Číslo CAS: 86522-89-6