Tlačiť
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dichlorofluorobenzene
PC2400-100G PC2400-25G PC2400-500G
APOSPC2400-100GEA 101.48 EUR
APOSPC2400-100G APOSPC2400-25G APOSPC2400-500G
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Teplota varu: 166…171 °C
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018119
Číslo CAS: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3