Tlačiť
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 24.95 EUR
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Teplota varu: 168…169 °C
Teplota tavenia: 36…38 °C
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010307
Číslo CAS: 2268-05-5
OSN: 1325
ADR: 4.1,II