Tlačiť
1,4-Dichloro-2-fluorobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 126.35 EUR
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dichloro-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dichloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Teplota varu: 168 °C
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060656
Číslo CAS: 348-59-4