Tlačiť
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
PC2398M-25G PC2398M-100G
APOSPC2398M-25GEA 24.95 EUR
APOSPC2398M-25G APOSPC2398M-100G
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Cl₂F
Teplota varu: 172…174 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 1,409 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000580
Číslo CAS: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
OSN: 1993
ADR: 3,III