Tlačiť
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 41.72 EUR
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Teplota varu: 134…135 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077499
Číslo CAS: 704-10-9