Tlačiť
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dichloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Teplota varu: 291…294 °C
Teplota tavenia: 74…78 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042480
Číslo CAS: 29091-09-6
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III