Tlačiť
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 148.82 EUR
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota tavenia: 41…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116319
Číslo CAS: 188813-02-7