Tlačiť
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 104.69 EUR
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₆BrF₃N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972688
Číslo CAS: 721402-02-4