Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Teplota tavenia: 37…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091012
Číslo CAS: 50823-87-5