Tlačiť
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2355-1G PC2355-250MG
APOSPC2355-1GEA 124.57 EUR
APOSPC2355-1G APOSPC2355-250MG
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₃
Mw: 257.17 g/mol
Teplota tavenia: 170…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203251
Číslo CAS: 236736-23-5