Tlačiť
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 24.95 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 209…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672932
Číslo CAS: 153556-42-4