Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 24.95 EUR
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Teplota varu: 222…223 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236326
Číslo CAS: 137218-25-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III