Tlačiť
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 24.95 EUR
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃
Teplota tavenia: 18…19 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069115
Číslo CAS: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3